Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 329,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
quality
traceable to primary standards (LGC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to primary standards (LGC) | description purified by sublimation, ≥99% | description ReagentPlus®, 99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| format neat | format - | format - | format neat |
| mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) |
| bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) cleaning products |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the certificate and label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Are the Mettler-Toledo Calibration melting standards already dried and pulverized, ready to use out of the bottle?
1 answer-
The answer is yes. All melting point standards are ground to a fine powder, tested as melting point standards and ready to use.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.