Wybierz wielkość
202,00 zł
877,00 zł
202,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Benzophenone, purified by sublimation, ≥99%
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
assay
≥99%
form
powder or crystals
purified by
sublimation
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Quality Level
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | B9300 | 442842 | PHR1204 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 99% | assay - | assay - |
| bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) |
| form powder or crystals | form flakes | form - | form - |
| mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) | mp 47-51 °C (lit.) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 108 °C) |
| purified by sublimation | purified by - | purified by - | purified by - |
Application
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?