Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1670,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -10±1°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
262-264 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | description natural, ≥80%, FG | description - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade Halal, FG, Kosher, Fragrance grade, natural | grade - |
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-trans-Caryophyllene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
221.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?