Przejdź do
22075
(−)-trans-Caryophyllene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
779,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-746-1
Beilstein/REAXYS Number:
2044564
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −10±1°, neat
refractive index
n20/D 1.499
bp
262-264 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
General description
(-)-trans-Caryophyllene, a sesquiterpene, is the major constituent in the essential oil of Mentha longifolia and Commiphora gileadensis. It shows anti-inflammatory, local anaesthetic and antifungal properties. (-)-trans-Caryophyllene also shows potent cytotoxic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80717W225207W225299
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥80%, FCC, FG
description
natural, ≥80%, FG
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥80%
assay
≥80%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
bp
262-264 °C (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.499
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-trans-Caryophyllene
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review