Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
754,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description BioXtra, certified by the BSC | description Dye content ≥35 % | description An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates. |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥75% dye basis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Congo Red
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
573-58-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?