As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product is supplied as a powder.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 205,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
205,00 zł
Nazwa produktu
Congo Red, Dye content ≥35 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥35%
technique(s)
titration: suitable
color
red-brown
pH
6.7 (10 g/L)
mp
>360 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Application
- Congo red has been used as a histochemical stain for the quantification of amyloid deposits in brain tissues.
- It has been used as a cell wall inhibiting agent in fungus Cryptococcus neoformans.
- It has also been used to study microstructural details in the cell walls of raw potato and fried potato using confocal microscopy.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥35 % | description BioXtra, certified by the BSC | description analytical standard | description An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates. |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| color red-brown | color - | color - | color rust |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility water: 10 mg/mL, ethanol: soluble |
| form powder | form powder | form - | form crystalline solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Congo Red
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
573-58-0
573-58-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
hello, I would like to ask about this product, is it a powder or solution? thank you.
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Why does the SDS for Congo Red list carcinogen as an OSHA hazard, (Section 2) but in Section 11 on carcinogenicity, it states that there is no component identified as a carcinogen?
1 answer-
The reason that there is not an OSHA listing for carcinogens on most of SDS that have a hazard of a carcinogen hazard is because that section of the SDS is specifically for the OSHA regulated carcinogens, also referred to as the OSHA 13. Congo red at this time is not specifically called out as a carcinogen by the other 3 Organizations listed (IARC, NTP, ACGIH) either. Congo red is listed by the European Classification Labeling & Packaging (CLP) Regulation (which is a pretty definitive guide for hazard classification), as a carcinogen. No other organizations have had the time to classify this material at this time. This is why it is only listed as a carcinogen in section 2 and in section 15.