Przejdź do
76307
Pefabloc® SC
Synonim(y):
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, AEBSF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10FNO2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7604627
eCl@ss:
32035490
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pefabloc® SC is a potent, nontoxic and relatively easy to use, irreversible serine proteinase inhibitor. It is reported to efficiently inhibit the platelet activating factor (PAF)-degrading acetylhydrolase (acetylhydrolase) in both humans and rats.
Pefabloc® SC is a trypsin inhibitor, which can be used in the synthesis of its arginine-like analogue, 4-(2-guanidinoethyl)benzenesulfonyl fluoride.
Application
Recommended concentrations for use are 0.1-1 mM.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pefabloc® SC may be used as an analytical standard in determining the native oligomeric state and substrate specificity of rat NTPDase1 and NTPDase2 after heterologous expression in Xenopus oocytes. It may also be used as an esterase inhibitor, which is added to the whole blood to improve the stability of ciclesonide for the determination of ciclesonide (CIC) and its active metabolite, desisobutyryl-ciclesonide (des-CIC), in human plasma using liquid chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometric (LC-APCI-MS/MS) method.
Biochem/physiol Actions
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (AEBSF) is an irreversible serine protease inhibitor. Inhibition constants are similar to those of phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate (DFP). AEBSF has been shown to inhibit trypsin, chymotrypsin, plasmin kallikrein, and thrombin. As an alternative to PMSF and DFP, AEBSF offers lower toxicity, improved solubility in water, and improved stability in aqueous solutions. AEBSF can be used in cell culture in concentrations of up to 0.25 mM.
Other Notes
Potent and irreversible inhibitor of serine proteases; in contrast to PMSF, it is water soluble and non-toxic; Unaffected by albumin
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00015A8456101500
description
-
description
-
description
≥97.0% (HPLC)
description
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder or crystals
form
liquid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How is 76307 packaged in quantities of 100mg, 500mg, and 1G?
    1 answer
    1. The 100mg and 500mg quantities are packaged in a 2ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap. The 1G quantity is packaged in a 5ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap.