Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 431,00 zł |
100 mg | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 567,00 zł |
500 mg | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2550,00 zł |
1 g | Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
431,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
input
general use sample(s)
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
chymotrypsin
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP. | description - | description - | description ≥97.0% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form powder or crystals | form powder |
| assay >97% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AEBSF, chlorowodorek
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?