Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
Nazwa produktu
1-Pentanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
substances darkened by H2SO4, in accordance, ≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% carbonyl compounds (as HCHO), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.002%
color
clear
refractive index
n20/D 1.409 (lit.), n20/D 1.410
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCCCO
functional group
hydroxyl
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC) | description analytical standard | description ACS reagent, ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade analytical standard | grade ACS reagent | grade pharmaceutical primary standard |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.811 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-41-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?