Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ReagentPlus®, ≥99% | description analytical standard | description ACS reagent, ≥99% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade ACS reagent |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-41-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?