Przejdź do
792500
Sodium pyruvate
anhydrous grade, ≥99%, ReagentPlus®, Redi-Dri™, free-flowing, powder
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-024-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium pyruvate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™, ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
loss
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2256P5280105477
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
description
EMPROVE® EXPERT
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)