Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥99% (GC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) metabolomics | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥99% (GC) | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Salicin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?