Przejdź do
S0625
D-(−)-Salicin
≥99% (GC)
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-331-6
Beilstein/REAXYS Number:
89593
MDL number:
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
General description
Salicin is a non-phenolic glucosidic compound extracted from meadowsweet (Filipendula ulmaria L). It is majorly used as a substitute for quinine. Salicin can be used as a therapeutic for patients suffering from rheumatic fever. Salicin acts a metabolic precursor for salicylic acid. It is a novel phytochemical that exhibits immunological cross functions in plants and humans. Salicin facilitates growth and reproduction in plants. In addition, It also protects plants against biotic and abiotic stress.
Application
D-(-)-Salicin has been used:
  • to study its in vitro anticoagulant and antiplatelet activities
  • as a standard in high performance liquid chromatography method (HPLC) for quantitation of salicin from willow plant
  • as a tastant in taste threshold assay
  • as a constituent of nutrient agar-salicin medium for selective isolation of Lactobacillus paracasei
Biochem/physiol Actions
D-(−)-Salicin exerts anti-rheumatism and anti-inflammatory activities. It inhibits lipopolysaccharide (LPS) induced inflammation in in vitro and in vivo studies. It regulates different signaling pathways such as nuclear factor kappa B (NF-κB) and mitogen-activated protein kinase (MAPK). It also regulates cytokines concentration such as tumor necrosis factor-alpha(TNF-α), interleukin-1β, interleukin-6, and interleukin-10.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
795881607903PHL89782
D-salicyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1607903
D-salicyna
Salicin phyproof® Reference Substance
PHL89782
Salicin
description
≥99% (GC)
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Salicin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)