Przejdź do
79892
Disperse Red 17
analytical standard
Synonim(y):
3-Methyl-4-(4′-nitrophenylazo)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.37
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-665-5
Colour Index Number:
11210
MDL number:
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCCN(CCO)C(C=C1C)=CC=C1/N=N/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C17H20N4O4/c1-13-12-16(20(8-10-22)9-11-23)6-7-17(13)19-18-14-2-4-15(5-3-14)21(24)25/h2-7,12,22-23H,8-11H2,1H3/b19-18+
InChI key
ADCWDMYESTYBBN-VHEBQXMUSA-N
General description
Thissubstance belongs to the class of azo dyes. Find here a comprehensive listingof all our food colorant reference materials.Disperse red 17 is a dye, which is widely used in textile industry.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
344206364827367648
description
analytical standard
description
Dye content 95 %
description
Dye content 95 %
description
Dye content 97 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
96.5-103.5%
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)