Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.50
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
paste
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
InChI key
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
Application
Desthiobiotin is a single-ring, sulfur-free analog of biotin that binds to streptavidin with nearly equal specificity but less affinity than biotin (Kd = 1011 vs. 1015 M, respectively). Consequently, desthiobiotinylated proteins can be eluted readily and specifically from streptavidin affinity resin using mild conditions based on competitive displacement with free biotin. For pull-down experiments with biological samples, this soft-release characteristic of desthiobiotin also helps to minimize co-purification of endogenous biotinylated molecules, which remain bound to streptavidin upon elution of the target protein complexes with free biotin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-cysteine profiling tag |
| form paste | form (Crystal, liquid, powder, solid, semi-solid) | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?