Przejdź do
90669
(±)-α-Tocopherol
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
all-rac-α-Tocopherolum, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-466-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.0-102.0%
form
liquid
color
tan
mp
2.5-3.5 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47783T1550000258024
α-Tocopherol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
α-Tocopherol
description
tested according to Ph. Eur.
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥95.5%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
96.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
≥95.5%
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
2.5-3.5 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Tocopherol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)