Przejdź do
1667600
USP
Alfa tokoferol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-α-Tocopherol, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
eCl@ss:
34058016
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tocopherol
manufacturer/tradename
USP
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Alpha Tocopherol USP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Witamina E
  • Witamina E Kapsułki
  • Preparat witaminy E
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju Tabletki
  • Tokoferole Substancja pomocnicza
  • Witamina E bursztynian glikolu polietylenowego
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju Kapsułki
  • Olej z nasion annato Tokotrienole
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1031T1550000258024
α-Tocopherol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
α-Tocopherol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥95.5%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
tocopherol
API family
tocopherol
API family
tocopherol
API family
-
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alfa tokoferol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)