Przejdź do
95294
Hydrogen peroxide solution
tested according to Ph. Eur.
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Hydrogenii peroxidum 30 per centum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
eCl@ss:
32150247
Assay:
29.0-31.0% (M/M)
Form:
solution
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
29.0-31.0% (M/M)
form
solution
shelf life
~2 yr
reaction suitability
reagent type: oxidant
sustainability
Sustainability features
density
1.110 g/cm3
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrogen peroxide is an reactive oxygen species formed as by-product of normal aerobic metabolism and increases under stress conditions. Fluorometric method for the ultra-trace quantitation of hydrogen peroxide in the range of 10-11mole/ml has been described. Hydrogen peroxide is formed as terminal product of the hydroperoxy radical in photochemical reactions. It plays role of an oxidant in heterogeneous processes. Trace level determination of hydrogen peroxide using the oxo[5,10,15,20- tetra(4-pyridyl)porphyrinato]titanium( IV) complex has been reported.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Click here for more information.
Application
Hydrogen peroxide solution may be used for the epoxidation of lower olefins, catalyzed by titanium silicalite (TS-1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31642MH100916911
description
tested according to Ph. Eur.
description
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
description
30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
description
30 % (w/w), for ultratrace analysis
assay
29.0-31.0% (M/M)
assay
30% (w/w)
assay
29.0-32.0% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/cm3
density
1.110 g/cm3
density
1.11 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide solution
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)