Przejdź do
A7250
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC)
Synonim(y):
LNAC, NAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3740,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-498-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetyl-L-cysteine, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-cysteine has been used to suppress oxygen-dependent hydroxyurea sensitivity in Saccharomyces cerevisiae. It has also been used as an antioxidant for the treatment of C2C12 murine myoblasts.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and mucolytic agent. Increases cellular pools of free radical scavengers. Reported to prevent apoptosis in neuronal cells but induce apoptosis in smooth muscle cells. Inhibits HIV replication. May serve as a substrate for microsomal glutathione transferase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A01500001009005BP907
Acetylcysteine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0150000
Acetylcysteine
Acetylcysteine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP907
Acetylcysteine
description
Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
grade
Sigma Grade
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-cysteine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Can this NAC be used in antimicrobial susceptibility testing?
    1 answer
    1. N-Acetyl-L-cysteine (NAC) is primarily known as a mucolytic agent and antioxidant, but it has also been investigated for its potential role in antimicrobial susceptibility testing. NAC can enhance the effectiveness of certain antibiotics, particularly against biofilm-forming bacteria, by disrupting biofilms and increasing the permeability of bacterial cell membranes. This property can make bacteria more susceptible to antimicrobial agents. This application has not been tested or validated internally and would need to be confirmed empirically by the end user.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this NAC be used in In Vivo experiments?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro use. Stock solutions must be filter-sterilized and the endotoxin has not been determined. However, this item has been used successfully in animal models by other researchers, as listed in the Peer Reviewed Papers section of this page. Please see the link below to review one such publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320519304643?via%3Dihub
      Note that there are additional NAC products available that include cytotoxicity testing which may be of interest. Please see the links below to review these product options.
      A9165, suitable for cell culture, BioReagent:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9165
      A81990, suitable for cell culture, BioXtra
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/a8199
      Helpful?
  4. When you refer that NAC is soluble with heating, what temperature are we talking about? And What is the maximum temperature?
    1 answer
    1. Typically, NAC can be effectively solubilized in water at elevated temperatures, such as 37°C (body temperature) or higher. For optimal solubility, heating the solution to around 60-70°C can help dissolve larger quantities of NAC more easily. It's important to note that while heating can enhance solubility, care should be taken to avoid excessive temperatures that could degrade the compound.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What information is available about the solubility and solution stability of A7250 N-Acetyl-L-cysteine?
    1 answer
    1. Solubility
      - N-acetyl-L-cysteine is soluble 1 in 8 of water and 1 in 2 of ethanol.
      - It is practically insoluble in chloroform and ether.
      - The solubility of product A7250 in water at 100 mg/mL was tested with heating and resulted in a clear, colorless solution.
      Solution Stability
      Aqueous stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. For N-acetyl-L-cysteine, the following information is relevant:
      - Aqueous solutions of cysteine oxidize to cystine upon exposure to air at neutral or alkaline pH.
      - Oxidation is hastened by traces of heavy metals, particularly copper and iron; however, it is relatively stable in an acidic environment.