Przejdź do
1009005
USP
Acetylocysteina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetylcysteine
manufacturer/tradename
USP
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetylcysteine USP reference standard intended for use in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard stock and standard solution for assay by using the liquid chromatography method in conjunction with uv detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Acetylcysteine Solution
  • Acetylcysteine
  • Acetylcysteine Compounded Solution
Biochem/physiol Actions
Przeciwutleniacz i środek mukolityczny. Zwiększa komórkowe pule zmiataczy wolnych rodników. Zapobiega apoptozie w komórkach neuronalnych, ale indukuje apoptozę w komórkach mięśni gładkich. Hamuje replikację wirusa HIV. Może służyć jako substrat dla mikrosomalnej transferazy glutationu.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0150000A7250A9165
Acetylcysteine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0150000
Acetylcysteine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
description
suitable for cell culture, BioReagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Sigma Grade
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylocysteina
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?