Przejdź do
ARK2129
Acepromazine Maleate
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
Synonim(y):
Acepromazine Maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.53
UNSPSC Code:
51332802
MDL number:
eCl@ss:
32150313
174 820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
SMILES string
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP0011001502A7111
description
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
600
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Acepromazine Maleate
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acepromazine Maleate
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)