Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 883,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł 2601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
883,00 zł
Nazwa produktu
Acepromazine maleate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Application
- as a component of anesthesia cocktail to test its effects on behavioral changes in rats
- as a component of anesthesia cocktail to study its effects on lung resistance of rats
- as an anti-psychotic pharmaceutical agent to study its cytotoxic effects on malignant glioma in glioblastoma (GBM) cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description USP/BP Vet, (For Veterinary use only) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 600 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acepromazine maleate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?