Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
Nazwa produktu
Brilliant Blue R, Dye content ~50 %, Technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL
suitability
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- as a protein stain on epoxy-embedded tissue sections
- for quantitative micro densitometry of protein in sections
- for staining chromatids, actinin microfilaments, developing neurites, and sperm acrosomes.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ~50 %, Technical grade | description 250, suitable for microscopy | description suitable for SDS-PAGE, methanol solution | description suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining) |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for detection of protein bands following electrophoresis. | suitability suitable for microscopy | suitability suitable for SDS-PAGE | suitability suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining) |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form methanol solution | form liquid |
| composition Dye content, ~50% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Blue R
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?