Przejdź do
B7920
Brilliant Blue R
≥70% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H44N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.97
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-060-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brilliant Blue R, pure
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
586-592 nm in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
Brilliant Blue R has been used in staining of gels after electrophoresis. It has also been used to determine protein in the protein bodies.
For detection of protein bands following electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Brilliant Blue R is a methanol based stain. It can also stain agarose gels. It consists of methanol and acetic acid.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27816B8647B6529
description
pure
description
250, suitable for microscopy
description
suitable for SDS-PAGE, methanol solution
description
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
methanol solution
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Blue R
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)