Przejdź do
B8647
Brilliant Blue R Concentrate
methanol solution
Synonim(y):
Brilliant Blue R, Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H44N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
825.97
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718025
Colour Index Number:
42660
eCl@ss:
32150313
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brilliant Blue R Concentrate, suitable for SDS-PAGE, methanol solution
form
methanol solution
Quality Segment
color
dark blue
suitability
suitable for SDS-PAGE
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
For detection of protein bands following electrophoresis.
Brilliant Blue R concentrate is a methanol based stain especially designed for staining protein in polyacrylamide but will also stain agarose gels. The stain contains methanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining.
Brilliant Blue R Concentrate has been used for protein band detection after nondenaturing gradient gel electrophoresis, isoelectric focussing and SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis).
Preparation Note
After dilution with deionized water to a final volume of one liter, solution will contain 0.25% (w/v) Brilliant Blue R, 40% (v/v) methanol and 7% (v/v) acetic acid.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27816B7920B6529
description
suitable for SDS-PAGE, methanol solution
description
250, suitable for microscopy
description
pure
description
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
suitability
suitable for SDS-PAGE
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
color
dark blue
color
-
color
-
color
dark blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
methanol solution
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should product B8647-1ea be used? Should the contents of the bottle be removed into a calibrated cylinder, water added to reach a final volume of 1 L, and then replaced all into the bottle?
    1 answer
    1. the bottle for B8647 contains 465ml of concentrate. One option is to pour out the contents into a calibrated volumetric flask and add sufficient water to make it 1000 ml. Once reconstituted to 1 liter, the contents of the flask could then be returned to the bottle for B8647. However, this process may seem labor-intensive. Alternatively, most users will likely choose to add 535 ml of water to the 1 liter bottle of concentrate and mix well.