Przejdź do
B7660
Boric acid
BioXtra, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
387,60 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
3.5-6.0 (0.5 M in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion resistance of Zr-Sn-Nb alloys, commonly used in nuclear reactors. The findings highlight the potential for boric acid to enhance the longevity and safety of these materials (Zhao et al., 2024).
  • GpEF1A: A Novel Lysine Methyltransferase Gene from Gypsophila perfoliata L. Involved in Boron Homeostasis.: This study identifies a new gene involved in boron regulation in plants, providing insights into boric acid′s role in maintaining cellular homeostasis and potential applications in agricultural biotechnology (Akbudak et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B264531146B6768
description
BioXtra, ≥99.5%
description
tablet, 1 g boric acid per tablet
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
description
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder
pH
3.5-6.0 (0.5 M in H2O)
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)