Przejdź do
BCR024B
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-142-3
NACRES:
NA.24
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
cubes (0.4 g)
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR024CBCR059BBCR054R
vibrant-m
BCR024B
Titanium (O, N)
vibrant-m
BCR024C
Titanium (O, N)
Copper (O) BCR®, certified reference material, rod
BCR054R
Copper (O)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
description
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
description
BCR®, certified reference material, rod
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
form
cubes (0.4 g)
form
cubes (0.2 g)
form
cubes (0.2 g)
form
rod
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium (O, N)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)