Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mL
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
- Kalibracja mierników pH i elektrod
- Kontrola jakości pomiarów pH
- Opracowywania i walidacji metod analitycznych
Features and Benefits
- Roztwór, który jest stabilny, gotowy do użycia i ma długi minimalny okres trwałości
- Dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
- Precyzyjna kontrola pH za pomocą tego roztworu, zapewniająca dokładność eksperymentów
- Niezawodne i powtarzalne wyniki zapewniające spójne rezultaty
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor pH 10,0 Niebieski
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
1303-96-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?