Przejdź do
C0706
Citric acid monohydrate
BioXtra, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-069-1
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ash
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.
Application
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique
Biochem/physiol Actions
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2903C190927102
description
BioXtra, ≥99.5%
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.0%
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
-
form
powder
form
grit
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water)
solubility
-
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)