Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
Nazwa produktu
Citric acid monohydrate, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
pH
(1.8 at 50 g/l at 20 °C)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid monohydrate is an organic weak acid used as a natural preservative in food and beverage products.
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.5% | description puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade ACS reagent | grade - | grade puriss. | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay 99.5-100.5% (based on anhydrous substance) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form grit | form - |
| solubility H2O: soluble 54 % (w/w) at 10 °C (Citric acid in water), H2O: 84.0 % (w/w) at 100 °C (Citric acid in water), H2O: 59.2 % (w/w) at 20 °C (Citric acid in water) | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| pH (1.8 at 50 g/l at 20 °C) | pH 1.85 (25 °C, 50 g/L) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
I need to prepare 100 ml of 1 molar citric acid solution. How do I prepare this and which product do I need to buy?
1 answer-
The volume of 100 mL is equivalent to 0.1 Liters. And 1 molar (1 mole per liter) times 0.1 liters equals 0.1 moles. The molecular weight for Citric Acid Monohydrate is 210.14 grams per mole. And 0.1 moles times 210.14 grams per mole equals 21.0 grams. So to prepare the solution, dissolve 21.0 grams of citric acid monohydrate in about 75 mL of pure water, then bring the final volume to 100 mL. Citric Acid Monohydrate is very soluble in water.
As far as which product to buy, many grades of citric acid and citric acid monohydrate are listed. Please contact your local Technical Service group and describe your intended application so that they can help you choose the appropriate grade.Helpful?