Przejdź do
C8397
Cysteamine S-phosphate sodium salt
analytical standard
Synonim(y):
S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H7NO3PSNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-079-5
MDL number:
eCl@ss:
25140904
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].NCCSP(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
VZEGNYNPDZDIRW-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30078PHR927330080
description
analytical standard
description
BioXtra
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥97.0% (RT)
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)