Przejdź do
CRM-OA-D
Roztwór kalibracyjny kwasu okadaikowego CRM
certified reference material
Synonim(y):
Okadaic Acid Calibration Solution CRM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
858,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
CRM-OA-d to certyfikowany roztwór kalibracyjny przeznaczony do opracowywania metod analitycznych i dokładnego oznaczania ilościowego OA. Stężenie CRM-OA-d sprawia, że nadaje się on do przygotowania serii rozcieńczeń do kalibracji chromatografii cieczowej (LC) i chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS), a także do posypywania próbek kontrolnych skorupiaków do eksperymentów odzyskiwania.
Features and Benefits
Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) firmy NRC Canada są identyfikowalne zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar i spełniają wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Konkretne wartości, a także dodatkowe informacje dotyczące stabilności i przechowywania można znaleźć w certyfikacie analizy. Dzięki certyfikowanym materiałom referencyjnym (CRM) firmy NRC Canada zyskujesz dostęp do produktów popartych szeroko zakrojonymi badaniami i wiedzą specjalistyczną, co zwiększa zaufanie i spójność wyników. Zwiększ dokładność i wiarygodność swojego laboratorium dzięki certyfikowanym materiałom referencyjnym NRC Canada.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie analizy lub karcie charakterystyki.
Sales restrictions may apply.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)