Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
description
anionic
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
form
solid
mol wt
444.56 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
application(s)
detection
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
It has also been used in a study to understand its effect on protein bioactivity, when it is co-encapsulates with proteins in polymer based microsphere systems.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description BioUltra, ≥99.0% (TLC) |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 99.0-100.5% anhydrous basis | assay - | assay - | assay ≥99.0% (TLC) |
| form solid | form - | form waxy solid | form sheet |
| application(s) detection | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mol wt 444.56 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt 444.56 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?