Przejdź do
D3635
Lithium 3,5-diiodosalicylate
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodosalicylic acid lithium salt, LIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3I2LiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.85
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
211-496-5
MDL number:
eCl@ss:
25140904
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
anionic
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].Oc1c(I)cc(I)cc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H4I2O3.Li/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
HLBRJWWTLIAOTE-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3766PHR104831264
description
analytical standard
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)