Przejdź do
E0396
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
BioXtra, ≥97 .0%
Synonim(y):
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97 .0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless, H2O: soluble (increases as pH is increased)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4378E3889324626
description
BioXtra, ≥97 .0%
description
≥97.0%
description
Molecular Biology, ≥97.0%
description
-
assay
≥97 .0%
assay
≥97.0%
assay
≥97.0%
assay
≥98% dry basis (complexometric)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid (fine)
solubility
H2O: soluble (increases as pH is increased), 1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
1 M NaOH: soluble
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)