Przejdź do
ERMDA192
Human serum (cortisol unspiked)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMDA347ERMDA470KIFCCC216
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Cerilliant®
agency
certified by the BSC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)