Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 969,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description clone RM434, affinity purified immunoglobulin | description ERM®, certified reference material |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - |
| format matrix material | format matrix material | format - | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade - | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency - | agency ERM®, certified by the BSC |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?