Przejdź do
ERMEF003
Diesel (B7)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
925,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
925,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMEF004ERMEF319ERMEF317
vibrant-m
ERMEF003
Diesel (B7)
vibrant-m
ERMEF004
Diesel (B7)
vibrant-m
ERMEF319
Diesel (B7)
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
Gas Oil (Butoxybenzene)
description
ERM®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
matrix material
format
matrix material
format
-
format
matrix material
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
-
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diesel (B7)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)