Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
flecainide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family flecainide | API family flecainide | API family flecainide | API family flecainide |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?