Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2820,00 zł
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format single component solution | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) | manufacturer/tradename National Research Council of Canada (NRC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?