Przejdź do
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
Piktogramy
Gas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)