Przejdź do
NISTRM8564
CO2-biogenic, modern biomass origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8564
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352119
Nie można obecnie kupić produktu NISTRM8564. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
isotopic purity
 13C,  18O
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
Other Notes
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NISTRM8563NIST8645NIST3151
description
NIST® RM 8564
description
NIST® RM 8563
description
NIST®SRM®
description
NIST® SRM® 3151
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
neat
format
single component solution
isotopic purity
 18O,  13C
isotopic purity
 13C,  18O
isotopic purity
-
isotopic purity
-
Piktogramy
Gas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)