The potency of this product has not been determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
696,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP 1131009, traceable to Ph. Eur. C2100000
API family
cholecalciferol
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Cholecalciferol (vitamin D3) is a fat-soluble vitamin that manifests skeletal and extra-skeletal effects. The skeletal effects augment the bone health whereas the extra-skeletal effects concern the immune system, the cognition, the cardiovascular system, etc.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-97-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How much IU/mg having PHR1237 Supelco Cholecalciferol (Vitamin D3)?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
I assume the material will be shipped with dry ice. So up to how many days/time the material will remain stable in this shipping condition ?
1 answer-
This product is stable for relatively short periods of time. The item is shipped at ambient temperature. A transit time of up to 2 weeks will not impact the quality of this material. Upon delivery, this product should be stored at -20°C.