Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
grade
pharmaceutical secondary standard, analytical standard
Quality Segment
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001348, traceable to USP 1287347
API family
gabapentin
form
powder
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC(=O)CC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C9H13NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI key
YGFXLCAKCKPSQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade analytical standard, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentin Related Compound B
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?