Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3560,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 1 mL | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?