Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3520,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1296042
API family
glycopyrrolate
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
mp
146-151 °C
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 97% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| form solid | form - | form powder | form liquid |
| mp 146-151 °C | mp 146-151 °C | mp 146-151 °C | mp - |
| agency traceable to USP 1296042 | agency USP | agency - | agency traceable to USP 1296100 |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 100 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycopyrrolate Related Compound C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?