Przejdź do
PHR8564
Nitroso aryl piperazine solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Synonim(y):
11-(4-nitrosopiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity B Nitroso Analog, N-Nitroso Aryl Piperazine Quatiapine, Quetiapine nitroso intermediate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N4OS
Masa cząsteczkowa:
324.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
quetiapine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1592715
description
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
single component solution
format
neat
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
agency
USP
Quality Level
300
Quality Level
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)