Merck
RM-RILC
N-alkilopirydyno-3 sulfoniany RM do pomiaru wskaźników retencji w chromatografii cieczowej
certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
RM-RILC to materiał referencyjny (RM) przeznaczony do pomiaru wskaźników retencji (RI) w chromatografii cieczowej (LC) w oparciu o N-alkilopirydyno-3-sulfoniany (NAPS).
Application
The N-alkylpyridinium-3-sulfonates (NAPS) mix has proven to be an effective tool to normalize liquid chromatography-based mycotoxin retention times across various laboratories. (M.W. Sumarah et al, Journal of Chromatography A Volume 1745, 29 March 2025, 465732)
Also it has been demonstrated, that the NAPS mix is effective in improving metabolite annotation and identification across different analytical conditions. (M. Witting et al Analytical and Bioanalytical Chemistry, Volume 414, pages 7387–7398, (2022))
Features and Benefits
Certyfikowane materiały referencyjne (CRM) firmy NRC Canada są identyfikowalne zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar i spełniają wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Konkretne wartości, a także dodatkowe informacje dotyczące stabilności i przechowywania można znaleźć w certyfikacie analizy. Dzięki certyfikowanym materiałom referencyjnym (CRM) firmy NRC Canada zyskujesz dostęp do produktów popartych szeroko zakrojonymi badaniami i wiedzą specjalistyczną, co zwiększa zaufanie i spójność wyników. Zwiększ dokładność i wiarygodność swojego laboratorium dzięki certyfikowanym materiałom referencyjnym NRC Canada.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie analizy lub karcie charakterystyki.
Sales restrictions may apply.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)