Przejdź do
S2255
Safranin O
Dye content ≥85 %, Powder
Synonim(y):
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.84
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-518-8
MDL number:
Colour Index Number:
50240
Beilstein/REAXYS Number:
3924099
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Safranin O, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
εmax
1250-1650 at 530-534 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Safranin O is a cationic dye, which displays less significant metachromasia. It is used to detect any variations in articular disease. Safranin O binds specifically to polyanions. It detects the amount of proteoglycan present in cartilages. Safranin O is used as a marker for glycosaminoglycan depletion in osteoarthritis. Safranin is used as a counter stain in Gram staining.
Application
Safranin O has been used in the histological analysis of femurs. It has also been used to detect the presence of glycosaminoglycans in the inner body of meniscus structures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S88849463584120
description
Dye content ≥85 %
description
certified by the BSC
description
suitable for microscopy
description
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, red
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, ≥80%
composition
ethanol, 10%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do you have any recommendations for the storage temperature and corresponding shelf life of Safranin O after preparation?
    1 answer
    1. As Safranin O can be prepared in a variety of solvents and at varying concentrations, it is really not possible to give precise guidelines for solution stability.
      There is a Safranin O solution that is part of a Gram Stain kit (HT90A). According to the kit Instructions For Use, this solution has 0.6% dye in 20% SD3A reagent alcohol. The expiration date for this solution is 24 months. But if the formulation varies from this exact composition or if other dyes or chemicals are also present, the 24 months expiration dating may or may not be appropriate
      Helpful?
  2. Good morning, how can i use the safranin O stain for detection of in vitro GAG ? I need the steps of preparation
    1 answer
    1. Safranin O is noted for its use in visualizing and quantifying the presence of glycosaminoglycans (GAGs) within a tissue sample. However, this application is not specifically tested, and no protocol is available to recommend. It is advised to refer to academic literature for guidance.