Safranin O stain for cartilage requires a specific procedure involving fixative, deparaffinization, staining, and mounting. The use of acetic acid after staining sets the stain to the tissue.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 676,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
676,00 zł
Nazwa produktu
Safranin O, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified by the BSC | description Dye content ≥85 % | description suitable for microscopy | description suitable for microscopy |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| color green to very dark green | color - | color - | color red to very dark red |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple | solubility methanol: 0.01 g/10 mL, red | solubility water: soluble at 20 °C |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form liquid |
| composition Dye content, ≥80% | composition Dye content, ≥85% | composition - | composition ethanol, 10% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safranin O
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is there a staining protocol available for staining cartilage, particularly for decalcified bone (joint tissue) using CalX, and subsequent staining with Fast green and Safranin O?